Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-DL-alanina, 97+ %
Código de producto. p-7045339
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11338375 5 g 5 g
11348375 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11338375
Marca: Thermo Scientific Chemicals L10329.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1115-69-1 | C5H9NO3 | 131.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1115-69-1
Fórmula molecular C5H9NO3
Peso molecular (g/mol) 131.131
Número MDL MFCD00037238
Clave InChI KTHDTJVBEPMMGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-acetyl-dl-alanine, ac-dl-ala-oh, 2-acetylaminopropionic acid, n-acetylalanine, acetyl-dl-alanine, dl-alanine, n-acetyl, 2-acetylamino-propionic acid, n-acetyl-s-alanine, n-alpha-acetyl-dl-alanine, n-acetyl-dl-2-aminopropionic acid
PubChem CID 7345
Nombre IUPAC Ácido 2-acetamidopropanoico
SMILES CC(C(=O)O)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-DL-alanine
Punto de fusión 135°C to 139°C
Beilstein 774333
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.13
Porcentaje de pureza ≥97%