Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-D-esfingosina, 98 %
Código de producto. p-7082236
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
15443289 1 mg 1 miligramo
15433289 5 mg 5 miligramos
15453289 10 mg 10 miligramos
3 options
Código de producto. 15443289
Marca: Thermo Scientific Chemicals J60534.M¬
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Inhibits cell proliferation and induces monocytic differentiation of HL-60 cells. Activates protein phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Inhibe la proliferación celular e induce la diferenciación monocítica de las células HL-60
  • Activa las proteínas fosfatasas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3102-57-6
Fórmula molecular C20H39NO3
Sinónimo Acetil ceramida; C2-Ceramida
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Inhibe la proliferación celular e induce la diferenciación monocítica de las células HL-60. Activa las proteínas fosfatasas
ensayo 0,98
Formula Weight (peso de la fórmula) 341,53g/mol
Punto de fusión De 77 °C a 78 °C
Solubilidad Soluble en etanol, metanol, cloroformo o DMSO a aproximadamente 10 mg/ml
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Polvo
Clave InChI BLTCBVOJNNKFKC-QUDYQQOWSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCC\C=C\[C@@H](O)[C@H](CO)NC(C)=O
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4E)-1,3-dihydroxyoctadec-4-en-2-yl]acetamide
Peso molecular (g/mol) 341.54