Learn More
Monohidrato de N-acetil-D-manosamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate |
| Punto de fusión | ∼130°C (decomposition) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 1346524 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.24 (221.22 anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Forma física | Polvo |