Learn More
N-acetil-D-leucina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11446080 1 g 1 g
11456080 5 g 5 g
11466080 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11446080
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27046.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 19764-30-8 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19764-30-8
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Número MDL MFCD00066069
Clave InChI WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo n-acetyl-d-leucine, ac-d-leu-oh, d-leucine, n-acetyl, n-acethy-d-leucine, n-acetyl-r-leucine, unii-91wu82ga22, 2,n-acetyl-d-leucine, r-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, 2r-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, acetylleucine, d
PubChem CID 1241420
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-4-methylpentanoic acid
SMILES CC(C)C[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-D-leucine
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 99%