Learn More
Melford N-Acetyl-D-glucosamine
Código de producto. p-200087067
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
30018051 1 kg 1 Kg
30018050 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 30018051
Marca: Melford A905101000.0
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
CAS Number: 7512-17-6
Molecular Formula: C8H15NO6
Molecular Weight: 221.21
Especificaciones
CAS 7512-17-6
Fórmula molecular C8H15NO6
Cantidad 1 kg