Learn More
Colecistoquinina de N-acetilo, CCK (26-31), sulfatado
Código de producto. 15470687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470687 0.5 mg 0.50 miligramo
15448579 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66989.!D
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00133564
Sinónimo N-Acetyl-Asp-Tyr(SO{3}H)-Met-Gly-Trp-Met-NH2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Cholecystokinin, CCK (26-31)
Nombre de nota sulfated
Color Blanco
Cantidad 0.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 923.04
Forma física Sólido