Learn More
Colecistoquinina de N-acetilo, CCK (26-31), no sulfatado
Código de producto. 15400687
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
15400687 0.5 mg 0.50 miligramo
15410687 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15400687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J66976.!D
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00133562
Sinónimo N-Acetyl-Asp-Tyr-Met-Gly-Trp-Met-NH2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Cholecystokinin, CCK (26-31)
Nombre de nota non-sulfated
Color Blanco
Cantidad 0.5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 842.98
Forma física Sólido