Learn More
Macherey-Nagel™ Septos para tapones de rosca de tipo N 8
Código de producto. 10095671 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul, Blanco
Blanca
Rojo, Blanco
Material:
PTFE virgen
Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona
Precortados:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Material Precortados unitSize
10095671 Blanca PTFE virgen No paquete de 100
10468201 Azul, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona Sí paquete de 100
12400380 Rojo, Blanco Politetrafluoroetileno (PTFE), Silicona No paquete de 100
3 options
Código de producto. 10095671
Marca: Macherey-Nagel™ 70261
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantienen la integridad de la muestra mientras permiten la penetración de la jeringa. Los septos Macherey-Nagel™ para tapones de rosca de tipo N 8 proporcionan un cierre hermético que evita la contaminación. Disponibles en una variedad de materiales. Los tapones de rosca de polipropileno con orificio central se venden por separado.
  • El septo de PTFE es químicamente resistente y permite las punciones
  • El revestimiento de silicona permite realizar punciones repetidas al evitar daños en el corte
  • Los septos ranurados requieren menos presión de penetración, lo que evita el daño de la aguja
  • Envasados en 100 piezas (solo septos) en una bolsa de polietileno
  • Los tapones de rosca negros de polipropileno sin revestimiento con orificio central para viales de tipo N8 se venden por separado (n.º de fabr. 70249)
Especificaciones
Descripción Dureza: 53° Shore D
Diámetro del tapón (métrico) 8 mm
Color Blanca
Material PTFE virgen
Precortados No
Septo Septa N 8
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía (GC, HPLC)
Modelo Redondo
Cantidad 100/Paq.
Grosor (métrico) 0,25 mm
Tamaño del tapón N8