missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-563, MedChemExpress

Código de producto. 16454446
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454446 100 mg 100 miligramos
16495887 5 mg 5 miligramos
16469706 50 mg 50 miligramos
16453158 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454446

Marca: Medchem Express HY100751

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress N-563 is an analogue of deoxyspergualin with an immunostimulating activity,it promotes resistance to Candida albicans infection in mice.

N-563 is an analogue of deoxyspergualin with an immunostimulating activity,it promotes resistance to Candida albicans infection in mice.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-563
Forma física Solid
CAS 140686-92-6
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H29N5O5
Información de solubilidad DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 80°C) (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(NCCC(O)=O)CC(O)CNC(CCCCCCNC(N)=N)=O
Peso molecular (g/mol) 359.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.42
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.