Learn More
N-(5-Nitro-2-piridil)-1,2-etanediamina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11422080
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
11422080 25 g 25 g
11412080 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11422080
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28541.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29602-39-9
Fórmula molecular C7H10N4O2
Peso molecular (g/mol) 182.183
Número MDL MFCD00006254
Clave InChI ODHSPTHLPCXPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-2-aminoethylamino-5-nitropyridine, 5-nitro-2-pyridylaminoethyl-2-amine, n1-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, n-5-nitropyridin-2-yl ethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine, 1,2-ethanediamine,n1-5-nitro-2-pyridinyl, acmc-20aor8, 1,2-ethanediamine, n-5-nitro-2-pyridinyl, n-5-nitro-2-pyridyl ethylenediamine, 2aminoethyl 5-nitro 2-pyridyl amine
PubChem CID 122425
Nombre IUPAC N'-(5-nitropiridin-2-il)etano-1,2-diamina
SMILES C1=CC(=NC=C1[N+](=O)[O-])NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-Nitro-2-pyridyl)-1,2-ethanediamine
Punto de fusión 126°C to 128°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.18
Porcentaje de pureza 99%