Learn More
Ácido N-(5-cloro-2-metilfenil)maleámico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11421367
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11421367 25 g 25 g
11401367 1 g 1 g
11411367 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11421367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24897.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 208663-08-5
Fórmula molecular C11H10ClNO3
Peso molecular (g/mol) 239.655
Número MDL MFCD00135077
Clave InChI KFLFGXYJSLVOCF-PLNGDYQASA-N
Sinónimo n-5-chloro-2-methylphenyl maleamic acid, z-4-5-chloro-2-methylphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-5-chloro-2-methylphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2z-3-5-chloro-2-methylphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-5-chloro-2-methylanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-5-chloro-2-methylanilino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 5702437
Nombre IUPAC ácido (Z)-4-(5-cloro-2-metilanilino)-4-oxobut-2-enoico
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Cl)NC(=O)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(5-Chloro-2-methylphenyl)maleamic acid
Punto de fusión 118°C to 121°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.64
Porcentaje de pureza 97%