Learn More
N-(4'-metoxi-4-bifenilsulfonil)glicina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15458045
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458045 250 mg 250 miligramos
15405017 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458045 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32299.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885269-46-5
Fórmula molecular C15H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 321.347
Número MDL MFCD06409460
Clave InChI ABJHIYYOLIFZLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-yl sulfonyl glycine, 2-4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-ylsulfonamido acetic acid, 4'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonamido acetic acid, n-4'-methoxy-4-biphenylylsulfonyl glycine
PubChem CID 44669170
Nombre IUPAC ácido 2-[[4-(4-metoxifenil)fenil]sulfonilamino]acético
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4'-Methoxy-4-biphenylylsulfonyl)glycine
Punto de fusión 185°C to 186°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 321.35
Porcentaje de pureza 96%