Learn More
Ácido N-(4-fluorofenil)maleámico, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11338405
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11338405 1 g 1 g
11348405 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11338405
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10394.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60252-79-1
Fórmula molecular C10H8FNO3
Peso molecular (g/mol) 209.176
Número MDL MFCD00082643
Clave InChI NRDZVHHPNZDWRA-WAYWQWQTSA-N
Sinónimo z-4-4-fluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-4-4-fluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-4-fluorophenyl maleamic acid, 2z-3-4-fluorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2e-4-4-fluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-4-fluorophenyl maleamidic acid, z-4-4-fluoroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-4-4-fluoroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, 2-butenoic acid,4-4-fluorophenyl amino-4-oxo-, 2z
PubChem CID 1551046
Nombre IUPAC ácido (Z)-4-(4-fluoroanilino)-4-oxopero-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC=C1NC(=O)C=CC(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Fluorophenyl)maleamic acid
Punto de fusión 207°C to 209°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2842921
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.18
Porcentaje de pureza 96%