Learn More
N-(4-fluorobencil)ciclopentilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15462488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462488 250 mg 250 miligramos
15452488 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56051.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y ácidos. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85952-73-4
Fórmula molecular C12H16FN
Peso molecular (g/mol) 193.265
Número MDL MFCD03724763
Clave InChI AZUJIJXHVNXASI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopentyl-4-fluoro-benzyl-amine, n-4-fluorophenyl methyl cyclopentanamine, n-4-fluorobenzyl cyclopentanamine, n-4-fluorobenzyl-n-cyclopentylamine, cyclopentyl 4-fluorophenyl methyl amine, cyclopentyl-4-fluorobenzyl amine, n-4-fluorobenzyl cyclopentylamine, n-cyclopentyl-n-4-fluorobenzyl amine
PubChem CID 834084
Nombre IUPAC N-[(4-fluorofenil)metil]ciclopentanamina
SMILES C1CCC(C1)NCC2=CC=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Fluorobenzyl)cyclopentylamine
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.26
Porcentaje de pureza 97%