Learn More
N-(4-Clorofenil)-N',N'-dimetilurea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11343077
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. 11343077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13455.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-68-5
Fórmula molecular C9H11ClN2O
Peso molecular (g/mol) 198.65
Número MDL MFCD00018556
Clave InChI BMLIZLVNXIYGCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo monuron, 3-4-chlorophenyl-1,1-dimethylurea, chlorfenidim, lirobetarex, monurex, monurox, monuruon, monuuron, telvar, herbicides, monuron
PubChem CID 8800
ChEBI CHEBI:38214
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetilurea
SMILES CN(C)C(=O)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea
Punto de fusión 170°C to 176°C
Densidad 1.27
Cantidad 25 g
Número UN UN3077
Beilstein 2097922
Índice Merck 14,6261
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.65
Porcentaje de pureza 97%