Learn More
N-(4-Carboxifenil)tiourea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11377856
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11377856 1 g 1 g
11387856 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11377856 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13047.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7366-56-5
Fórmula molecular C8H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 196.224
Número MDL MFCD00041187
Clave InChI FOYDMXZTPAEILY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thioureidobenzoic acid, 4-carbamothioylamino benzoic acid, 4-2-thioureido benzoic acid, 4-carboxyphenyl thiourea, 1-4-carboxyphenyl-2-thiourea, 1-4-carboxypheny-2-thiourea, 4-thioureido-benzoic acid, n-4-carboxyphenyl thiourea, 4-aminothioxomethyl amino benzoic acid, 4-aminocarbonothioyl amino benzoic acid
PubChem CID 736216
Nombre IUPAC ácido 4-(carbamotioilamino)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)NC(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Carboxyphenyl)thiourea
Punto de fusión ∽255°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 2805627
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.23
Porcentaje de pureza 97%