Learn More
N-(4-Bromobencil)-2-metoxibenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15425918 250 mg 250 miligramos
15415918 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15425918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59554.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1282805-05-3
Fórmula molecular C15H14BrNO2
Peso molecular (g/mol) 320.186
Número MDL MFCD16386279
Clave InChI YLBPDHZRDAOTDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-4-bromobenzyl-2-methoxybenzamide, n-4-bromophenyl methyl-2-methoxybenzamide
PubChem CID 61400429
Nombre IUPAC N-[(4-bromofenil)metil]-2-metoxibenzamida
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)NCC2=CC=C(C=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Bromobenzyl)-2-methoxybenzamide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.19
Porcentaje de pureza 97%