Learn More
N-[3-(trifluorometilo)fenilsulfonilo]-DL-leucina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15418705
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15418705 250 mg 250 miligramos
15408705 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15418705
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33922.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 251097-65-1
Fórmula molecular C13H16F3NO4S
Peso molecular (g/mol) 339.33
Número MDL MFCD00173033
Clave InChI PGVOZRMIHHGLDI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4-methyl-2-3-trifluoromethyl phenylsulfonamido pentanoic acid, 4-methyl-2-3-trifluoromethyl benzenesulfonamido pentanoic acid, 3-trifluoromethyl phenyl sulfonyl leucine, leucine,n-3-trifluoromethyl phenyl sulfonyl, 4-methyl-2-3-trifluoromethyl phenyl sulfonyl amino pentanoic acid, 4-methyl-2-3-trifluoromethyl benzenesulphonylamino pentanoic acid, 4-methyl-2-3-trifluoromethyl phenyl-sulfonyl amino pentanoic acid, 4-methyl-2-3-trifluoromethyl phenyl sulfonylamino pentanoic acid
PubChem CID 2775543
Nombre IUPAC 4-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamido]pentanoic acid
SMILES CC(C)CC(NS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-(Trifluoromethyl)phenylsulfonyl]-DL-leucine
Punto de fusión 123°C to 124°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.34
Porcentaje de pureza 96%