missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(3-clorofenilsulfonilo)-DL-valina, 96 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15466407
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15466407

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33575.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1009549-57-8
Fórmula molecular C11H14ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 291.746
Número MDL MFCD04618246
Clave InChI JABGGVIJYNCUIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorophenyl sulfonyl valine, 2-3-chlorobenzenesulfonamido-3-methylbutanoic acid, 2-3-chlorophenyl sulfonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-3-chlorophenylsulfonyl-dl-valine, 2-3-chlorophenyl sulfonylamino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 4684568
Nombre IUPAC ácido 2-[(3-clorofenil)sulfonilamino]-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)C(C(=O)O)NS(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-(3-Chlorophenylsulfonyl)-DL-valine
Punto de fusión 129°C to 130°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.76
Porcentaje de pureza 96%
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado