Learn More
N-(3-clorofenilsulfonilo)-DL-valina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15456407
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15456407 1 g 1 g
15466407 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 15456407
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33575.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1009549-57-8
Fórmula molecular C11H14ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 291.746
Número MDL MFCD04618246
Clave InChI JABGGVIJYNCUIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chlorophenyl sulfonyl valine, 2-3-chlorobenzenesulfonamido-3-methylbutanoic acid, 2-3-chlorophenyl sulfonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-3-chlorophenylsulfonyl-dl-valine, 2-3-chlorophenyl sulfonylamino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 4684568
Nombre IUPAC ácido 2-[(3-clorofenil)sulfonilamino]-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)C(C(=O)O)NS(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Chlorophenylsulfonyl)-DL-valine
Punto de fusión 129°C to 130°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.76
Porcentaje de pureza 96%