Learn More
N-(3-clorofenilsulfonilo)-DL-leucina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7031938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15466017 250 mg 250 miligramos
15456017 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15466017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H33213.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132787-68-8
Fórmula molecular C12H16ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 305.773
Número MDL MFCD07433677
Clave InChI KJQWUNLTCVDQQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-chlorophenylsulfonyl-dl-leucine, 3-chlorophenyl sulfonyl leucine, 2-3-chlorophenylsulfonamido-4-methylpentanoic acid, 2-3-chlorobenzenesulfonamido-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 43084173
Nombre IUPAC ácido 2-[(3-clorofenil)sulfonilamino]-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NS(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Chlorophenylsulfonyl)-DL-leucine
Punto de fusión 79°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.78
Porcentaje de pureza 96%