Learn More
N-(3-clorofenilsulfonilo)-DL-leucina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466017
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466017 250 mg 250 miligramos
15456017 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15466017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33213.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1132787-68-8
Fórmula molecular C12H16ClNO4S
Peso molecular (g/mol) 305.773
Número MDL MFCD07433677
Clave InChI KJQWUNLTCVDQQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-3-chlorophenylsulfonyl-dl-leucine, 3-chlorophenyl sulfonyl leucine, 2-3-chlorophenylsulfonamido-4-methylpentanoic acid, 2-3-chlorobenzenesulfonamido-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 43084173
Nombre IUPAC ácido 2-[(3-clorofenil)sulfonilamino]-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NS(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3-Chlorophenylsulfonyl)-DL-leucine
Punto de fusión 79°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.78
Porcentaje de pureza 96%