Learn More
N-(3,5-Dimetilfenil)tiourea, 99 %
Código de producto. 11363376
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11363376 1 g 1 g
11373376 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11363376
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12806.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97480-60-9
Fórmula molecular C9H12N2S
Peso molecular (g/mol) 180.269
Número MDL MFCD00041173
Clave InChI XOAYHDJRYDSPJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,5-dimethylphenyl thiourea, 3,5-dimethylphenyl thiourea, 1-3,5-dimethylphenyl-2-thiourea, n-3,5-dimethylphenyl thiourea, 3,5-dimethyl-phenyl-thiourea, thiourea,n-3,5-dimethylphenyl, amino 3,5-dimethylphenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 736215
Nombre IUPAC (3,5-dimetilfenil)tiourea
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)NC(=S)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(3,5-Dimethylphenyl)thiourea
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 3540063
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.27
Porcentaje de pureza 99%