Learn More
N-(3,5-diclorofenil)tiourea, +98 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(3,5-Dichlorophenyl)thiourea |
| Punto de fusión | 175°C to 179°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 3257049 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.11 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |