Learn More
N-(2-piridil)bis(trifluorometanosulfonimida), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777074 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742774 1 g Frasco de vidrio 1 g
10350534 5 g Frasco de vidrio 5 g
10646704 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742774 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387650010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 145100-50-1 | C7H4F6N2O4S2 | 358.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 145100-50-1
Fórmula molecular C7H4F6N2O4S2
Peso molecular (g/mol) 358.23
Número MDL MFCD00191834
Clave InChI DXLQEJHUQKKSRB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-n,n-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethyl sulfonyl methanesulfonamide, n-pyridin-2-yl triflimide, 2-n,n-bis trifluoromethyl sulphonylamino pyridine, n-2-pyridyl triflimide, n-2-pyridyl bis trifluoromethanesulfonimide, pyridin-2-amine, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl, 2-bis trifluoromethylsulfonyl amino pyridine, 1,1,1-trifluoro-n-pyridin-2-yl-n-trifluoromethanesulfonylmethanesulfonamide, n,n-bis trifluoromethylsulfonyl-2-pyridylamine
PubChem CID 534172
Nombre IUPAC 1,1,1-trifluoro-N-piridina-2-il-N-(trifluorometilsulfonilo)metanosulfonamida
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N(C1=CC=CC=N1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Punto de ebullición 97.0°C (2.0 mmHg)
Nombre del producto químico o material N-(2-Pyridyl)bis(trifluoromethanesulfonimide)
Punto de fusión 40.0°C to 43.0°C
Color Blanco
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo cristalino o cristales
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fieser 17,293
Temperatura de inflamación 110°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.24
Porcentaje de pureza 97%
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Frasco de vidrio
Densidad 110g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Pyridyl)bis(trifluoroethanesulfonimide)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.