Learn More
N-(2-Nitrofenil)tiourea, + 98 %
Código de producto. 11348645
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11348645 1 g 1 g
11358645 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11348645
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L12158.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51039-84-0
Fórmula molecular C7H7N3O2S
Peso molecular (g/mol) 197.21
Número MDL MFCD00041237
Clave InChI FLGZBEKWHFRZNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-nitrophenyl-2-thiourea, 1-2-nitrophenyl thiourea, thiourea, 2-nitrophenyl, 2-nitrophenyl thiourea, acmc-1axgf, 1-o-nitrophenyl thiourea, thiourea,n-2-nitrophenyl, amino 2-nitrophenyl amino methane-1-thione
PubChem CID 2760233
Nombre IUPAC (2-nitrofenil)tiourea
SMILES NC(=S)NC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Nitrophenyl)thiourea
Punto de fusión 136°C to 140°C
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 2972327
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.22
Porcentaje de pureza ≥98%