Learn More
N-(2-Hidroxietil)pirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3778794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10336850 25 g Frasco de vidrio 25 g
10132680 100 g Frasco de vidrio 100 g
10391044 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10336850
Marca: Thermo Scientific Acros 121200250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2955-88-6 | C6H13NO | 115.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2955-88-6
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.18
Número MDL MFCD00003181
Clave InChI XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-pyrrolidineethanol, n-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 1-2-hydroxyethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanol, epolamine, 2-pyrrolidinoethanol, pyrrolidinoethanol, hydroxyethylpyrrolidine, 2-1-pyrrolidinyl ethanol, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-ol
PubChem CID 76288
ChEBI CHEBI:48293
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-iletanol
SMILES OCCN1CCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a Amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 79°C to 81°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4713 to 1.4743
Cantidad 25 g
Beilstein 20, II, 5
Gravedad específica 0.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.