Learn More
N-(2-hidroxietil)ftalimida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758182 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 GR
Código de producto. 10583091
Marca: Thermo Scientific Acros 124920250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 3891-07-4 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3891-07-4
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.19
Número MDL MFCD00005903
Clave InChI MWFLUYFYHANMCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-1,2,2-trimethylpropylcarbamoyl benzoic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-yl carbamoyl benzoic acid, 2-1,2,2-trimethylpropyl amino carbonyl benzoic acid, n-pinacolylphthalamic acid, 2-3,3-dimethylbutan-2-ylcarbamoyl benzoic acid, +-n-pinacolylphthalamic acid
PubChem CID 3354762
Nombre IUPAC ácido 2-(3,3-dimetilbutan-2-ilcarbamoil)benzoico
SMILES OCCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)phthalimide
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126°C to 129°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dry substance) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino