Learn More
N-(2-hidroxietil)formamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034653
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15459007 250 mg 250 miligramos
15439007 1 g 1 g
15449007 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15459007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52345.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 693-06-1 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
N-(2-Hydroxyethyl)formamide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-(2-hidroxietil)formamida se utiliza como un intermedio de la síntesis química orgánica.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes y con el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-06-1
Fórmula molecular C3H7NO2
Peso molecular (g/mol) 89.09
Número MDL MFCD00021040
Clave InChI BAMUPQJDKBGDPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-hydroxyethyl formamide, formamide, n-2-hydroxyethyl, n-formylethanolamine
PubChem CID 69657
Nombre IUPAC N-(2-hidroxietil)formamida
SMILES OCCNC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Hydroxyethyl)formamide
Fórmula lineal HCONHCH2CH2OH
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.09
Porcentaje de pureza 97%