missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2-Clorofenil)tiourea, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7044297
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11337565 5 g 5 g
11347565 25 g 25 g
11357565 100 g 100 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11337565

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L05711.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 5344-82-1
Fórmula molecular C7H7ClN2S
Peso molecular (g/mol) 186.657
Número MDL MFCD00004934
Clave InChI YZUKKTCDYSIWKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chlorophenyl thiourea, 1-2-chlorophenyl-2-thiourea, 2-chlorophenyl thiourea, n-2-chlorophenyl thiourea, thiourea, 2-chlorophenyl, 1-o-chlorophenyl thiourea, o-chlorophenyl thiourea, urea, 1-o-chlorophenyl-2-thio, rcra waste number p026
PubChem CID 737139
Nombre IUPAC (2-clorofenil)tiourea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Cl

Especificaciones

Nombre del producto químico o material N-(2-Chlorophenyl)thiourea
Punto de fusión 143°C to 146°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 776946
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.66
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.