Learn More
N-(2-Butinil)ftalimida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15460408
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15460408 5 g 5 g
15470408 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15460408 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53509.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113439-83-1
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.21
Número MDL MFCD00160830
Clave InChI COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-butynyl phthalimide, 2-but-2-yn-1-yl isoindoline-1,3-dione, 2-but-2-yn-1-yl isoindole-1,3-dione, acmc-1bscb, 1-phthalimido-2-butyne, 4-phthalimido-2-butyne, 2-2-butynyl isoindoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2-butyn-1-yl
PubChem CID 8063352
Nombre IUPAC 2-but-2-inilisoindol-1,3-diona
SMILES CC#CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Butynyl)phthalimide
Punto de fusión 219°C to 223°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%