Learn More
Ácido n-(2-Bromofenil)maleámico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15427277
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15427277 50 g 50 g
15417277 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15427277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34339.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59652-95-8
Fórmula molecular C10H8BrNO3
Peso molecular (g/mol) 270.082
Número MDL MFCD00157729
Clave InChI CJHBOIXAXNGQNF-WAYWQWQTSA-N
Sinónimo 2z-4-2-bromophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-2-bromophenyl maleamic acid, 2z-3-2-bromophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, n-2-bromophenyl maleamidic acid, z-4-2-bromoanilino-4-oxobut-2-enoic acid
PubChem CID 2249221
Nombre IUPAC ácido (Z)-4-(2-bromoanilino)-4-oxobut-2-enoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)C=CC(=O)O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Bromophenyl)maleamic acid
Punto de fusión (decomposition)
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.08
Porcentaje de pureza 97%