Learn More
N-(2-Aminoetil)pirrolidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10244510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10244510 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10274460 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10217543 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
3 options
Código de producto. 10244510
Marca: Thermo Scientific Acros 103700250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7154-73-6
Fórmula molecular C6H14N2
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00003182
Clave InChI WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
PubChem CID 1344
Nombre IUPAC 2-pirrolidin-1-iletanamina
SMILES C1CCN(C1)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a marrón
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 66°C to 70°C (23.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4677 to 1.4697
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido