Learn More
N-(2-Aminoetil)acetamida, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4089556 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10774005 5 g Frasco de vidrio 5 g
10784005 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10774005 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 223170050
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1001-53-2
Fórmula molecular C4H10N2O
Peso molecular (g/mol) 102.14
Número MDL MFCD00008163
Clave InChI DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-2-aminoethyl acetamide, n-acetylethylenediamine, acetamide, n-2-aminoethyl, n-2-amino-ethyl-acetamide, unii-fql33v3kzd, fql33v3kzd, acetylethylenediamine, 2-acetamidoethylamine, acetylethylene diamine, n-acetylethylendiamine
PubChem CID 66082
Nombre IUPAC N-(2-aminoetil)acetamida
SMILES CC(=O)NCCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(2-Aminoethyl)acetamide
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 50.0°C
Punto de ebullición 143.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(O)NH(CH2)2NH2
Cantidad 5 g
Beilstein 04, III, 522
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza 90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-(2-Aminoethyl)acetamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.