Learn More
N,2,3-Trimetil-2-isopropilbutamida, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2716194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10425281 5 g Frasco de vidrio 5 g
10384742 25 g Frasco de vidrio 25 g
2 options
Código de producto. 10425281
Marca: Thermo Scientific Acros 421930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51115-67-4 | C10H21NO | 171.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51115-67-4
Fórmula molecular C10H21NO
Peso molecular (g/mol) 171.28
Número MDL MFCD00130070
Clave InChI RWAXQWRDVUOOGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isopropyl-n,2,3-trimethylbutyramide, 2-isopropyl-n,2,3-trimethylbutanamide, trimethyl isopropyl butanamide, methyl diisopropyl propionamide, n,2,3-trimethyl-2-1-methylethyl butanamide, unii-6qop5a9489, n,2,3-trimethyl-2-isopropylbutanamide, n,2,3-trimethyl-2-isopropylbutamide, butanamide, n,2,3-trimethyl-2-1-methylethyl, n,2,3-trimethyl-2-propan-2-yl butanamide
PubChem CID 65300
Nombre IUPAC N,2,3-trimetil-2-propan-2-ilbutanamida
SMILES CNC(=O)C(C)(C(C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, 2, 3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Punto de fusión 58.0°C to 61.0°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,9887
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.28
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.