Learn More
Macherey-Nagel™ Tapón de aluminio N 13
Código de producto. 10630303 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Color:
Plata
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10630303
Marca: Macherey-Nagel™ 70257
Solo quedan null
Especificaciones
Color Plata
Material Aluminio, Butilo, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Septo Butilo gris oscuro/PTFE gris (solo laminado central con PTFE, habitualmente denominado Pharma-Fix)
Cantidad 100/Paq.
Grosor (métrico) 2 mm
Tipo de producto Tapón para encapsular