Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones de rosca de repuesto con septos N 12
Código de producto. 10206551 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Material:
PTFE virgen
Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material unitSize
10206551 PTFE virgen paquete de 100
12794658 Silicona, Politetrafluoroetileno (PTFE) paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10206551 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 70260
Solo quedan null
Especificaciones
Color Blanco
Material PTFE virgen
Septo Septa N 12
Cantidad 100/Paq.
Grosor (métrico) 0,25 mm
Para utilizar con (equipo) Viales de microrreacción N 13