Learn More
Macherey-Nagel™ Tapón de rosca de aluminio N 11
Código de producto. p-8012164 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Color:
Azul
Plata
Rojo
Septo:
Caucho natural/Butilo rojo anaranjado/TEF incoloro
PTFE rojo /silicona blanca/PTFE rojo
PTFE virgen/blanco
Silicona blanca/PTFE azul con ranura en forma de cruz
Silicona blanca/PTFE rojo
Color (sello):
Blanco
Blanco/azul
Blanco/rojo
Rojo/blanco/rojo
Rojo/naranja/transparente
Grosor (métrico):
0,25 mm
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 10186563
Marca: Macherey-Nagel™ 70284
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cierre tubos de forma segura con una amplia variedad de tapones de rosca. Los tapones para encapsular de aluminio Macherey-Nagel™ N 11 están disponibles en una amplia variedad de estilos y colores con diferentes septos.
  • Cierres para encapsular ya montados y tapones para encapsular lisos N 11 
  • Los septos están montados y los tapones están listos para su uso.
  • Los septos se muestran únicamente con fines ilustrativos y las imágenes están al revés.
  • Paquetes de 100 tapones cada uno
Especificaciones
Color (sello) Blanco
Color Plata
Material Aluminio, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Septo PTFE virgen/blanco
Cantidad 100/Paq.
Grosor (métrico) 0,25 mm