Descripción
- Cierres para encapsular ya montados y tapones para encapsular lisos N 11
- Los septos están montados y los tapones están listos para su uso.
- Los septos se muestran únicamente con fines ilustrativos y las imágenes están al revés.
- Paquetes de 100 tapones cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Color (sello) | Blanco |
| Color | Plata |
| Material | Aluminio, Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Septo | PTFE virgen/blanco |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Grosor (métrico) | 0,25 mm |