Learn More
Macherey-Nagel™ Tapones para encapsular de aluminio con orificio central N11
Código de producto. 10326701 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Plata
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
10326701 Plata paquete de 100
1 options
Código de producto. 10326701
Marca: Macherey-Nagel™ 70256
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite la penetración de la aguja con menor manejo y riesgo de contaminación. Los tapones para encapsular de aluminio Macherey-Nagel™ con orificio central, N11 son tapones para encapsular ya montados y listos para usar con septos de suavidad media para viales de cromatografía de cuello para encapsular N11.
La fabricación de tapones totalmente automatizada con parámetros de producción definidos evita las variaciones en la condición física y analítica de los componentes del tapón. Las estrictas especificaciones analíticas permiten procesar únicamente material de septos que supera las exhaustivas pruebas analíticas en el laboratorio. Estos productos se fabrican bajo estrictas condiciones de higiene. Se han implementado controles durante el proceso y una inspección final de control de calidad para garantizar una calidad fiable del producto.
  • Los tapones para encapsular ya montados y listos para usar constituyen una opción económica
  • Se utilizan con viales de cromatografía de cuello para encapsular Macherey-Nagel™ N11 con una abertura de 11 mm 
  • Fabricados con aluminio plateado resistente con septo en el orificio central
  • El septo está fabricado con caucho natural, butilo de color rojo anaranjado y una membrana de TEF incolora
  • Se envasan 100 tapones en una bolsa de polietileno (PE)
Especificaciones
Color Plata
Material Aluminio, Butilo, Caucho, TEF
Septo Caucho natural/Butilo rojo anaranjado/TEF incoloro
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía
Incluye Orificio central y septo
Cantidad 100/Paq.
Grosor (métrico) 1 mm (dureza: 45° shore A)
Tamaño del tapón N11
Para utilizar con (equipo) Viales con cuello para encapsular N 11
Tipo de producto Tapón para encapsular