Learn More
N,1-Di-Fmoc-L-histidina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489368
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15489368 1 g 1 g
15499368 5 g 5 g
15409378 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15489368 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62932.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98929-98-7
Fórmula molecular C36H29N3O6
Peso molecular (g/mol) 599.64
Número MDL MFCD00070658
Clave InChI WTBXFPFCUZKREB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-his fmoc-oh, n,n'-bis 9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-histidine, s-3-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1h-imidazol-4-yl-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino propanoic acid, l-histidine, n,1-bis 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, fmoc-his fmoc, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzfaa1497, fmoc-l-his fmoc-oh, pubchem10020, fmoc-histidine fmoc-oh
PubChem CID 45072174
SMILES OC(=O)C(CC1=CN(C=N1)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,1-Di-Fmoc-L-histidine
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC ácido 3-(1-{[(9H-fluoren-9-il)metoxi]carbonil}-1H-imidazol-4-il)-2-({[(9H-fluoren-9-il)metoxi]carbonil}amino)propanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 599.63
Porcentaje de pureza 95%