Learn More
MZP-55, MedChemExpress
Descripción
MZP-55 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD3/4, with a Kd of 8 nM for Brd4BD2.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MZP-55 |
| CAS | 2010159-48-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C57H70ClN7O10S |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (46.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCOCCNC(C(C=C4)=CC=C4C5=CC6=C(C=C5)N(C(C)=O)[C@@H](C)C[C@H]6NC7=CC=C(Cl)C=C7)=O)=O)=O)=O)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 1080.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1080.72 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?