Learn More
MZP-55, MedChemExpress
Código de producto. p-200097075
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
16444628 10 mg 10 miligramos
16407347 5 mg 5 miligramos
16403176 25 mg 25 miligramos
3 options
Código de producto. 16444628
Marca: Medchem Express HY112377
MedChemExpress MZP-55 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD3/4, with a Kd of 8 nM for Brd4BD2.
MZP-55 is a PROTAC connected by ligands for von Hippel-Lindau and BRD3/4, with a Kd of 8 nM for Brd4BD2.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MZP-55
CAS 2010159-48-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C57H70ClN7O10S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (46.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCOCCNC(C(C=C4)=CC=C4C5=CC6=C(C=C5)N(C(C)=O)[C@@H](C)C[C@H]6NC7=CC=C(Cl)C=C7)=O)=O)=O)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 1080.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 1080.72
Porcentaje de pureza 99.13%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death