missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MZF1 Polyclonal Antibody

Descripción
MZF1 Polyclonal Antibody for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MZF1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide |
| génica | MZF1 |
| N.º de referencia del gen | P28698 |
| Alias de gen | myeloid zinc finger 1; Myeloid zinc finger protein 1; Myeloid zinc finger protein 2; myeloid-specific retinoic acid-responsive zinc finger protein; MZF; MZF1; MZF-1; MZF1B; Mzf2; Mzf-2; Zfp121; Zfp98; Zinc finger and SCAN domain-containing protein 6; zinc finger protein 121; Zinc finger protein 42; zinc finger protein 42 (myeloid-specific retinoic acid-responsive); zinc finger protein 98; Znf42; ZSCAN6 |
| Símbolos de los genes | MZF1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?