Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Sistema de vacío multitarea MZ2C NT Synchro Dry Chemistry
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10414574
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10414574
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona un potente vacío sin aceite para dos aplicaciones independientes, como rotavapores, secadores de geles u otras tareas de laboratorio habituales. El sistema de vacío seco multitarea para uso químico VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro se basa en la popular bomba de vacío de diafragma MZ2C NT.
Compacto y silencioso, se basa en la popular bomba de vacío de diafragma MZ2C NT.
  • Vacío máximo: 5 Torr (7 mbar)
  • Capacidad de aire libre: 38 lpm (1,4 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 5,3 torr (sin lastre de gas), 9 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,24 hp
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV
Requisitos eléctricos 230 V
Material PTFE, fluoroplástico (caja)
Modelo 732800 Vacuubrand MZ2C NT+AK Synchro+EK
Nivel de ruido 45 dB(A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Caudal 1,2/1,4 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 401,32 mm
Longitud global (métrico) 325,12 mm
Anchura global (métrico) 248,92 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 2
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Rotavapor
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 2
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V