Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba de vacío de diafragma de química seca MZ2C NT
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10735774
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Requisitos eléctricos:
230 V 50/60 Hz
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Requisitos eléctricos Tensión unitSize
10735774 CEE 230 V 50/60 Hz 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10735774 Proveedor BrandTech™ VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20732300
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Apta para numerosas aplicaciones de laboratorio, incluidas la evaporación giratoria, la concentración de centrífuga, el secado de gel, la filtración en vacío, la extracción en fase sólida y muchas otras tareas
Elimina el vaho, la manipulación y el vertido de aceite contaminado asociado a las bombas de paletas giratorias.
  • Vacío máximo: 5 Torr (7 mbar)
  • Capacidad de aire libre: 38 lpm (1,4 cfm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 5,3 torr (sin lastre de gas), 9 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,24 hp
Amperaje 3,4 A
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Material Fluoroplástico (caja)
Modelo MZ 2C NT
Nivel de ruido 45 dB(A)
Tipo de tapón CEE
Peso (imperial) 24,47 lb
Peso (métrico) 11,1 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 1,2/1,4 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 7,79 in
Altura global (métrico) 198,12 mm
Longitud global (imperial) 9,5 in
Longitud global (métrico) 243,84 mm
Anchura total (imperial) 9,56 in
Anchura global (métrico) 24,2 cm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 2
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Laboratorio
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 2
Presión máxima 16 psi
Tensión 230 V