Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Sistema de vacío químico seco MZ2C NT AK M D
Código de producto. 15993500
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Amperaje:
1,8 A
Frecuencia:
50/60 Hz
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Amperaje Frecuencia Tensión unitSize
15993500 CEE 1,8 A 50/60 Hz 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15993500
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Manual de funcionamiento, cable de alimentación.
El sistema de vacío seco proporciona las características esenciales para la evaporación giratoria básica
Impulsado por una bomba de vacío de diseño químico MZ2C NT, este sistema incluye un sumidero de entrada y un lastre de gas integrado para manipular vapores condensados, así como un manómetro de vacío Bourdon (dial) que proporciona lecturas de presión relativa e indicación de tendencias. Una válvula de fluoropolímero proporciona un control de flujo manual seguro para hacer coincidir la velocidad de bombeo con el flujo de vapor para evitar que se produzcan golpes.
  • Las bombas están diseñadas para ofrecer un buen rendimiento, con caudales hasta un 40 % superiores a niveles de vacío operativo que las bombas de la competencia con similar capacidad nominal de aire libre
  • La bomba de vacío de diafragma con diseño químico tiene una trayectoria de flujo fabricada con materiales de excelente resistencia a la corrosión, como cabezales y diafragmas de PTFE
  • También está equipada con un lastre de gas para proporcionar un rendimiento uniforme de la bomba con vapores condensados con un mínimo compromiso de vacío máximo
  • Elimina el vaho, la manipulación y el vertido de aceite contaminado asociado a las bombas de paletas giratorias
  • Los intervalos de servicio típicos son de 10 000 a 15 000 horas de funcionamiento, años en muchas aplicaciones
  • Los accesorios de control de flujo y recuperación de disolventes también están fabricados con materiales de primera calidad resistentes a la corrosión, como el vidrio de borosilicato para el sumidero
  • Vacío máximo: 5 torr (7 mbar)
  • Capacidad aire libre: 38 lpm (1,4 cfm)
  • Requisitos eléctricos: 120 V, enchufe para EE. UU.
Garantía
Un año
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. Without gas ballast - 5.3 Torr; with gas ballast - 9 Torr
Caballos de fuerza 0,18 hp
Amperaje 1,8 A
Incluye Manual de funcionamiento, cable de alimentación
Velocidad motor De 1500 a 1800
Certificaciones/conformidad CE
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Material Cabezal de bomba de ETFE, diafragma de PTFE, tubos de PTFE, válvula de FFKM
Modelo MZ 2C NT
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 29,5 lb
Peso (métrico) 13,4 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 38/ l/min
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 12,32 in
Altura global (métrico) 31,3 cm
Longitud global (imperial) 12,2 in
Longitud global (métrico) 31 cm
Anchura total (imperial) 9,56 in
Anchura global (métrico) 24.3 cm
Tipo de bomba Chemical Duty Vacuum Pump
Clasificación de carcasa IP40
Temperatura mín. (imperial) 50°F
Presión máxima 16 psi (1.1 bar)
Tensión 230 V