Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma MZ 2C NT
Código de producto. p-8008749
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe IEC EN 60320
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
11929971 Enchufe IEC EN 60320 cada uno
1 options
Código de producto. 11929971
Marca: VACUUBRAND™ 20732345
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución excelente para el bombeo continuo y sin aceite de vapores ni gases corrosivos.
  • La construcción en dos etapas proporciona la favorable combinación de alta velocidad de bombeo y bajo vacío máximo
  • Todas las piezas en contacto con los medios bombeados se han fabricado con fluoroplásticos resistentes a productos químicos
  • Los diafragmas de tipo sándwich de PTFE de eficacia demostrada aumentan la fiabilidad y amplían la vida útil de funcionamiento
  • Equipada con una válvula de lastre de gas para la purga continua de condensados aumenta la capacidad de bombeo de vapores condensables
  • Excelente resistencia química y tolerancia superior al vapor
  • Alto rendimiento incluso con bajos niveles de vacío
  • Funcionamiento silencioso y vibración baja
  • Sistema de accionamiento sin mantenimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 5,3 torr (sin lastre de gas), 9 torr (con lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,24 CV
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 243 x 243 x 198 mm
Material Fluoroplástico (caja)
Modelo MZ 2C NT
Nivel de ruido 45 dB(A)
Tipo de tapón Enchufe IEC EN 60320
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 1,2/1,4 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 198,12 mm
Longitud global (métrico) 243,84 mm
Anchura global (métrico) 243,84 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 2
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Laboratorio
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 2
Presión máxima 16 psi
Tensión 200/230 V