Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Bomba de diafragma MZ 2 NT
Código de producto. 11969961
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
CN, enchufe para EE. UU.
Clavija CEE
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
11969961 CN, enchufe para EE. UU. cada uno
11949961 Clavija CEE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11969961 Proveedor BrandTech™ VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20732105
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución excelente para el bombeo continuo y exento de aceite de gases.
  • Todas las piezas en contacto con medios bombeados están fabricadas en aluminio y plásticos seleccionados, lo que permite una amplia gama de aplicaciones para gases no corrosivos
  • La construcción de dos etapas proporciona la favorable combinación de alta velocidad de bombeo y bajo vacío máximo hasta 7 mbar
  • Los diafragmas dobles, reforzados con tejido y altamente flexibles, fabricados en FKM, son ideales para una larga vida útil
  • Bombeo y evacuación sin contaminación
  • Caudal alto, incluso cerca del vacío final
  • Vibración muy baja, silencioso
  • El diafragma tiene una vida útil excepcionalmente larga y un sistema de accionamiento sin mantenimiento para bajos costes durante su vida útil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 5,2 torr
Caballos de fuerza 0,24 CV
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 243 x 239 x 198 mm
Material Aleación de aluminio (caja)
Modelo MZ 2 NT
Nivel de ruido 45 dB(A)
Tipo de tapón CN, enchufe para EE. UU.
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 1,2/1,4 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 198,12 mm
Longitud global (métrico) 243,84 mm
Anchura global (métrico) 238,76 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Presión máxima 16 psi (entrada), 29 psi (salida)
Tensión 230 V