Learn More
VACUUBRAND™ Bomba de diafragma MZ 1C
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12674287
Change view
Click to view available options
Caudal:
0,4/0,5 CFM
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Caudal unitSize
12674287 0,4/0,5 CFM 1 PCS
1 options
Código de producto. 12674287
Marca: VACUUBRAND™ 20724100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una solución excelente para el bombeo continuo y sin aceite de vapores ni gases corrosivos.
  • La construcción en dos etapas proporciona la favorable combinación de alta velocidad de bombeo y bajo vacío máximo
  • Todas las piezas principales en contacto con los medios bombeados se han fabricado con fluoroplásticos resistentes a productos químicos
  • Los diafragmas de tipo sándwich de PTFE de eficacia demostrada aumentan la fiabilidad y amplían la vida útil de funcionamiento
  • Equipada con una válvula de lastre de gas para la purga continua de condensados, aumenta la capacidad de bombeo de vapores condensables
  • Cuenta con un diseño compacto para una instalación que ahorra espacio y un buen rendimiento en vacío
  • Está disponible como accesorio una válvula reguladora de vacío manual con indicador con selector para el ajuste de la velocidad de bombeo y vacío máximo
  • Cómoda, rápida y fácil de usar gracias al interruptor de alimentación montado en la parte superior
  • Silenciosa y muy baja vibración
Información de órdenes
Incluye
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 15 torr (con lastre de gas), 9 torr (sin lastre de gas)
Caballos de fuerza 0,08 hp
Incluye Manual
Velocidad motor De 150 a 1800 rpm
Certificaciones/conformidad Conformidad ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, Certificación NRTL, TUV
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 312 x 121 x 170 mm
Material Fluoroplástico (caja)
Modelo MZ 1C
Nivel de ruido 45 dB(A)
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 0,4/0,5 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura global (métrico) 144,78 mm
Longitud global (métrico) 246,38 mm
Anchura global (métrico) 121,92 mm
Tipo de bomba Bomba de diafragma
Clasificación de carcasa IP40
N. º de cabezales de bomba 2
Propiedades de resistencia Resistente a sustancias químicas
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Aplicaciones Rotavapor
Tipo de aceite Sin aceite
N.º de etapas 2
Presión máxima 17,5 psi
Tensión 230 V